(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: L(+)-Alaninol, L(+)-2-Amino-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A76206-10G A76206-1G
SIALA76206-10GEA 276 EUR
SIALA76206-10G SIALA76206-1G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064412
CAS-Nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7