(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-2-Methoxypropanol
331850010 331850025 331850100
ACRO331850010EA 155 EUR
ACRO331850010 ACRO331850025 ACRO331850100
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol 97%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
Dichte: 0,938 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632593
CAS-Nummer: 116422-39-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +38° to +44° (20°C, 589 nm) (c=1.66, CHCl3)