(R)-(-)-2-Butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(-)-Ethyl-methylcarbinol, (R)-(-)-sec-Butylalkohol, (R)-(-)-2-Hydroxybutan, (R)-(-)-Methyl-ethylcarbinol, (R)-(-)-sec-Butanol
L13983.03 L13983.06
L13983.03EA 63.9 EUR
L13983.03 L13983.06
(R)-(-)-2-Butanol ≥98%
(R)-(-)-2-Butanol
Purity: 98+% CAS No.: 14898-79-4 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3980 Odour: Alcohol-like Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 1718764 Merck Reference: 14,1541 Optical Rotation: -15° (c=10 in methanol) UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00064280
Formel: C₄H₁₀O
Siedepunkt: 99…100 °C
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0,806
Flammpunkt: 26 °C (79 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064280
CAS-Nummer: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1541