(R)-(-)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-Ethyl-methylcarbinol, (R)-(-)-sec-Butylalkohol, (R)-(-)-2-Hydroxybutan, (R)-(-)-Methyl-ethylcarbinol, (R)-(-)-sec-Butanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
236691-10G 236691-1G
SIAL236691-10GEA 493 EUR
SIAL236691-10G SIAL236691-1G
(R)-(-)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Butanol
Formel: C₄H₁₀O
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0,807 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064280
CAS-Nummer: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540