(R)-(-)-2-Octanol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: L(-)-2-Octanol, L(-)-2-Hydroxyoctan, (R)-(-)-2-Hydroxyoctan, (R)-(-)-Methyl-hexylcarbinol, (R)-(-)-Hexyl-methylcarbinol
164590050 164590100 164590010
ACRO164590050EA 94 EUR
ACRO164590050 ACRO164590100 ACRO164590010
(R)-(-)-2-Octanol 99+%
(R)-(-)-2-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064284
CAS-Nummer: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06850
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -9° to -10° (20°C, 589 nm) (neat)