(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-Methyl-ethylcarbinol, (S)-(+)-2-Hydroxybutan, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl-methylcarbinol, (S)-(+)-sec-Butylalkohol
L14164.03
L14164.06
L14164.03EA
63.4
EUR
L14164.03
L14164.06
(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 4221-99-2
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718763
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: +13.5° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064281
Formel:
C₄H₁₀O Molecular Weight: 74.12 g/mol Siedepunkt: 99…100 °C Schmelzpunkt: –114 °C Dichte: 0.806 Flammpunkt: 26 °C (79 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064281 CAS-Nummer: 4221-99-2 EINECS: 224-168-1 UN: 1120 ADR: 3 III Merck Index: 13,01540 |