(R)-(-)-1,2-Propandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21937.03 B21937.06 B21937.14
B21937.03EA 47.7 EUR
B21937.03 B21937.06 B21937.14
(R)-(-)-1,2-Propandiol ≥98%
(R)-(-)-1,2-Propandiol
Purity: 98% CAS No.: 4254-14-2 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1718872 Merck Reference: 14,7855 Optical Rotation: -16.5° (neat) MDL No.: MFCD00066248
Formel: C₃H₈O₂
Siedepunkt: 186…188 °C
Dichte: 1,040
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066248
CAS-Nummer: 4254-14-2
Merck Index: 14,7855