(R)-(-)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-1,2-Dihydroxypropan, (R)-(-)-1,2-Propylenglycol, (R)-(-)-1,2-Propylenglykol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540242-25G 540242-5G
SIAL540242-25GEA 123 EUR
SIAL540242-25G SIAL540242-5G
(R)-(-)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1,2-Propandiol
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
MDL: MFCD00066248
CAS-Nummer: 4254-14-2