(R)-(-)-1,3-Butandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25124.03
B25124.06
B25124.03EA
59.6
EUR
B25124.03
B25124.06
(R)-(-)-1,3-Butandiol ≥98%
(R)-(-)-1,3-Butandiol
Purity: 98%
CAS No.: 6290-03-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Weak
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1718944
Optical Rotation: -30° (neat)
MDL No.: MFCD00064277
Formel:
C₄H₁₀O₂ Siedepunkt: 203…204 °C Dichte: 1,005 Flammpunkt: 121 °C (249 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064277 CAS-Nummer: 6290-03-5 EINECS: 228-532-0 |