(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxybutan, (R,R)-(-)-2,3-Butylenglycol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxybutan, (R,R)-(-)-2,3-Butandiol, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylenglycol, D(-)-2,3-Butandiol, (R,R)-(-)-2,3-Butylenglykol, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylenglykol
L06586.03 L06586.06
L06586.03EA 64.5 EUR
L06586.03 L06586.06
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol ≥98%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol
Purity: 98% CAS No.: 24347-58-8 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4315 Melting Point: 16° Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 4290593 Merck Reference: 14,1568 Optical Rotation: -13° (neat) MDL No.: MFCD00064267
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 0,988
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064267
CAS-Nummer: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 14,1568