(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxybutan, (R,R)-(-)-2,3-Butylenglycol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxybutan, (R,R)-(-)-2,3-Butandiol, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylenglycol, D(-)-2,3-Butandiol, (R,R)-(-)-2,3-Butylenglykol, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylenglykol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

237639-1G 237639-5G
SIAL237639-1GEA 73.9 EUR
SIAL237639-1G SIAL237639-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064267
CAS-Nummer: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR