(S)-(+)-1,2-Propandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-1,2-Dihydroxypropan, (S)-(+)-1,2-Propylenglykol, (S)-(+)-1,2-Propylenglycol
B21773.03 B21773.06 B21773.14
B21773.03EA 41.6 EUR
B21773.03 B21773.06 B21773.14
(S)-(+)-1,2-Propandiol ≥97%
(S)-(+)-1,2-Propandiol
Purity: 97% CAS No.: 4254-15-3 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1718871 Merck Reference: 14,7855 Optical Rotation: +16° (neat) MDL No.: MFCD00004539
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 186…188 °C
Dichte: 1,040
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004539
CAS-Nummer: 4254-15-3
Merck Index: 14,7855