(S)-(+)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-1,2-Dihydroxypropan, (S)-(+)-1,2-Propylenglykol, (S)-(+)-1,2-Propylenglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540250-25G 540250-5G
SIAL540250-25GEA 129 EUR
SIAL540250-25G SIAL540250-5G
(S)-(+)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1,2-Propandiol
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004539
CAS-Nummer: 4254-15-3