(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S,S)-(+)-2,3-Butylenglykol, (S,S)-(+)-2,3-Butylenglycol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylenglykol, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxybutan, L(+)-2,3-Butandiol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylenglycol, (S,S)-(+)-2,3-Butandiol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxybutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
300349-1G
300349-500MG
300349-5G
SIAL300349-1GEA
135
EUR
SIAL300349-1G
SIAL300349-500MG
SIAL300349-5G
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90.12 g/mol Siedepunkt: 179 Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063648 CAS-Nummer: 19132-06-0 |