(S,S)-(+)-2,4-Pentandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S,S)-(+)-2,4-Dihydroxypentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
267872-500MG 267872-5G
SIAL267872-500MGEA 58.6 EUR
SIAL267872-500MG SIAL267872-5G
(S,S)-(+)-2,4-Pentandiol, Sigma-Aldrich®
(S,S)-(+)-2,4-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 111…113 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064276
CAS-Nummer: 72345-23-4