(S)-(+)-2-Methylbuttersäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-2-Methylbutansäure
224190010 224190050 224190250
ACRO224190010EA 89.8 EUR
ACRO224190010 ACRO224190050 ACRO224190250
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure 98%
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,938 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063166
CAS-Nummer: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (neat)