(S)-(+)-2-Methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-2-Methylbutansäure
245526-1G 245526-5G
SIAL245526-1GEA 127 EUR
SIAL245526-1G SIAL245526-5G
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9419 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063166
CAS-Nummer: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II