D(-)-allo-Isoleucin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,3S)-(-)-α-Amino-β-methylvaleriansäure
, (2R,3S)-(-)-2-Amino-3-methylpentansäure
, H-D-allo-Ile-OH
, (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucin
ACRO357430010EA
229
EUR
ACRO357430010
ACRO357435000
D(-)-allo-Isoleucin 97%
D(-)-allo-Isoleucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,17 g/mol Schmelzpunkt: 285 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066445 CAS-Nummer: 1509-35-9 EINECS: 216-143-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -35° to -39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |