L(+)-Isoleucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure, (2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure, (2S,3S)-(+)-Isoleucin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W527602-100G W527602-1KG
SIALW527602-100GEA 115 EUR
SIALW527602-100G SIALW527602-1KG
L(+)-Isoleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Schmelzpunkt: 279…280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179