D(-)-Valin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: (R)-(-)-Valin, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutansäure, (R)-(-)-2-Aminoisovaleriansäure, H-D-Val-OH
FL11910.POR 011910-25G
CHMPFL11910.POREA 0 EUR
CHMPFL11910.POR FLUO011910-25G
D(-)-Valin
D(-)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: 86
MDL: MFCD00064219
CAS-Nummer: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable