D(-)-Valin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-Valin, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutansäure, (R)-(-)-2-Aminoisovaleriansäure, H-D-Val-OH
MQ200
V1255-1G V1255-25G V1255-5G
SIALV1255-1GEA 40.2 EUR
SIALV1255-1G SIALV1255-25G SIALV1255-5G
D(-)-Valin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: 86
MDL: MFCD00064219
CAS-Nummer: 640-68-6
EINECS: 211-368-9