L(+)-Valin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-Valin, (S)-(+)-2-Amino-3-methylbutansäure, (S)-(+)-2-Aminoisovaleriansäure, H-Val-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
1.08495.0025EA 50.8 EUR
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
L(+)-Valin, Millipore®
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064220
CAS-Nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium (NH4) 0.01% max.
Foreign Amino Acids 0.3% max.
Heavy Metals (as Pb) 0.001% max.
Melting Point 315°C