L(+)-Valin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Valin, (S)-(+)-2-Amino-3-methylbutansäure, (S)-(+)-2-Aminoisovaleriansäure, H-Val-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16006.0025
8.16006.0100
8.16006.0025EA
30.4
EUR
8.16006.0025
8.16006.0100
L(+)-Valin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117,15 g/mol Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 86 °C Dichte: 1,284 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064220 CAS-Nummer: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 85 g/l (20 °C) |
Melting Point | 315 °C |
Molar Mass | 117.15 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Density | 1.23 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |