L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-Valin, (S)-(+)-2-Amino-3-methylbutansäure, (S)-(+)-2-Aminoisovaleriansäure, H-Val-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
V0513-25G V0513-100G V0513-10MG V0513-1KG
SIALV0513-25GEA 74.7 EUR
SIALV0513-25G SIALV0513-100G SIALV0513-10MG SIALV0513-1KG
L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064220
CAS-Nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458