L-Norvalin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
(S)-(+)-Norvalin, (S)-(+)-2-Aminovaleriansäure, (S)-(+)-2-Aminopentansäure, H-Nva-OH
4031120.0005
4031120.0025
BACE4031120.0005EA
0
EUR
BACE4031120.0005
BACE4031120.0025
L-Norvalin
L-Norvalin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117.15 g/mol Siedepunkt: 228 Schmelzpunkt: 101 |
MDL:
MFCD00064421 CAS-Nummer: 6600-40-4 EINECS: 229-543-3 Merck Index: 12,06813 |