D(-)-Leucinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298417-1G 298417-5G
SIAL298417-1GEA 37.3 EUR
SIAL298417-1G SIAL298417-5G
D(-)-Leucinol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117,19 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,897 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004734
CAS-Nummer: 53448-09-2