(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Valinol, L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
186708-1G 186708-25G 186708-5G
SIAL186708-1GEA 57.4 EUR
SIAL186708-1G SIAL186708-25G SIAL186708-5G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064296
CAS-Nummer: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5