L(+)-Leucinol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23745.06 B23745.14
B23745.06EA 68.6 EUR
B23745.06 B23745.14
L(+)-Leucinol ≥97%
L(+)-Leucinol
Purity: 97% CAS No.: 7533-40-6 Molecular Formula: C6H15NO Formula Weight: 117.19 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1719240 Optical Rotation: +1.1° (neat) MDL No.: MFCD00063676
Formel: C₆H₁₅NO
Siedepunkt: 198…200 °C
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Dichte: 0,917
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063676
CAS-Nummer: 7533-40-6
EINECS: 231-400-5