(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-3-Methylbutan-2-ol
L09431.MC
L09431.ME
L09431.MCEA
42.6
EUR
L09431.MC
L09431.ME
(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol ≥99%
(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol
Purity: 99%
CAS No.: 1517-66-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1718801
Optical Rotation: +5° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00064271
Formel:
C₅H₁₂O Molecular Weight: 88.15 g/mol Siedepunkt: 112 °C Dichte: 0.810 Flammpunkt: 26 °C (78 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064271 CAS-Nummer: 1517-66-4 UN: 1105 ADR: 3 III |