L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure
, His
, L-3-Imidazol-4-ylalanin
, (2S)-(+)-Histidin
, H
, (S)-(+)-Histidin
, H-His-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALH8000-5KGEA
4330
EUR
SIALH8000-5KG
SIALH8000-500G
SIALH8000-25G
SIALH8000-100G
SIALH8000-10G
SIALH8000-5G
SIALH8000-1KG
L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155,16 g/mol Schmelzpunkt: 272…273 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064315 CAS-Nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |