(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-2-Phenylbutanoic acid
378520010
378520050
ACRO378520010EA
122
EUR
ACRO378520010
ACRO378520050
(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure 99%
(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol Siedepunkt: 130 °C (3mbar) Dichte: 1,055 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063165 CAS-Nummer: 938-79-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |