(S)-(+)-2-Phenylbuttersäure ≥70%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L12754.03
L12754.06
L12754.03EA
97.8
EUR
L12754.03
L12754.06
(S)-(+)-2-Phenylbuttersäure ≥70%
(S)-(+)-2-Phenylbuttersäure
Purity: 99%
CAS No.: 4286-15-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol Siedepunkt: 270…272 °C Dichte: 1,055 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063164 CAS-Nummer: 4286-15-1 |