(S)-(+)-2-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
279889-1G 279889-5G
SIAL279889-1GEA 91.8 EUR
SIAL279889-1G SIAL279889-5G
(S)-(+)-2-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Phenylbuttersäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
MDL: MFCD00063164
CAS-Nummer: 4286-15-1