(S)-(+)-Hydratropasäure 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-(+)-2-Phenylpropionsäure

264652500 264650010
ACRO264652500EA 42.3 EUR
ACRO264652500 ACRO264650010
(S)-(+)-Hydratropasäure 99%
(S)-(+)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063139
CAS-Nummer: 7782-24-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +74° to +76° (20 °C, 589 nm) (c=3, CHCl3)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR