(S)-(+)-Hydratropasäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-2-Phenylpropionsäure
L08802.03 L08802.MD
L08802.03EA 73 EUR
L08802.03 L08802.MD
(S)-(+)-Hydratropasäure ≥97%
(S)-(+)-Hydratropasäure
Purity: 97% CAS No.: 7782-24-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 148°(298°F) Refractive Index: 1.5230 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 264-266° Beilstein Reference: 2044507 Optical Rotation: +73° (c=1.6 in chloroform) MDL No.: MFCD00063139
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 264…266 °C
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1,100
Flammpunkt: 148 °C (298 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063139
CAS-Nummer: 7782-24-3