(S)-(+)-Hydratropasäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-2-Phenylpropionsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
279900-1G 279900-250MG
SIAL279900-1GEA 97.4 EUR
SIAL279900-1G SIAL279900-250MG
(S)-(+)-Hydratropasäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063139
CAS-Nummer: 7782-24-3