D(+)-Tyrosin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
(R)-(+)-p-Hydroxyphenylalanin, H-D-Tyr-OH, (R)-(+)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, D(+)-p-Hydroxyphenylalanin
4026808.0005
4026808.0025
BACE4026808.0005EA
0
EUR
BACE4026808.0005
BACE4026808.0025
D(+)-Tyrosin
D(+)-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 285 °C |
MDL:
MFCD00063073 CAS-Nummer: 556-02-5 EINECS: 209-112-6 Merck Index: 12,09970 |