D(+)-Tyrosin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (R)-(+)-p-Hydroxyphenylalanin, H-D-Tyr-OH, (R)-(+)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, D(+)-p-Hydroxyphenylalanin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

855456-500MG 855456-5G
SIAL855456-500MGEA 46.6 EUR
SIAL855456-500MG SIAL855456-5G
D(+)-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
MDL: MFCD00063073
CAS-Nummer: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR