L(-)-Tyrosin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(-)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
, L(-)-p-Hydroxyphenylalanin
, Y
, Tyr
, (S)-(-)-p-Hydroxyphenylalanin
, H-Tyr-OH
A11141.30EA
91.3
EUR
A11141.30
A11141.18
A11141.22
A11141.0B
L(-)-Tyrosin ≥99%
L(-)-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,46 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002606 CAS-Nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 14,9839 |