L(-)-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tyr, (S)-(-)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, L(-)-p-Hydroxyphenylalanin, (S)-(-)-p-Hydroxyphenylalanin, Y, H-Tyr-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8566-100G T8566-10MG T8566-1KG T8566-25G
SIALT8566-100GEA 256 EUR
SIALT8566-100G SIALT8566-10MG SIALT8566-1KG SIALT8566-25G
L(-)-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907