(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid

L08748.03 L08748.MD
L08748.03EA 80.6 EUR
L08748.03 L08748.MD
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure ≥99%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure

Purity: 99% CAS No.: 26164-26-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 63-68° Boiling Point: 164-166°/18mm MDL No.: MFCD00064216

Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064216
CAS-Nummer: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR