(R)-(-)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-1-Penten-4-ol, (R)-(-)-Allyl-methylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558036-1G 558036-5G
SIAL558036-1GEA 146 EUR
SIAL558036-1G SIAL558036-5G
(R)-(-)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-4-Penten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
MDL: MFCD03701536
CAS-Nummer: 64584-92-5
UN: 1987
ADR: 3,III