(R)-(+)-α-Methylbenzylamin 99+%, (99% ee)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethan, (R)-(+)-1-Phenylethylamin, (R)-(+)-α-Phenylethylamin, (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethane
151820250 151821000 151825000
ACRO151820250EA 46.2 EUR
ACRO151820250 ACRO151821000 ACRO151825000
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin 99+%, (99% ee)
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.95 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064405
CAS-Nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06106
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) +37° (neat), (20°C, 589 nm) typically +39°
Titration with HClO4 ≥98.0 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable