(R)-(+)-α-Methylbenzylamin 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethan, (R)-(+)-1-Phenylethylamin, (R)-(+)-α-Phenylethylamin, (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethane

371462500 371460010 371460500
ACRO371462500EA 238 EUR
ACRO371462500 ACRO371460010 ACRO371460500
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin 99+%
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin

produced by BASF AG

Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064405
CAS-Nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR