(R)-(+)-α-Methylbenzylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethan, (R)-(+)-1-Phenylethylamin, (R)-(+)-α-Phenylethylamin, (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07031.0010 8.07031.0100
8.07031.0010EA 29.5 EUR
8.07031.0010 8.07031.0100
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,5 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064405
CAS-Nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 12,06106

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 187 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C DIN 51758
Refractive Index 1.5265 (24 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 355 °C DIN 51794

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR