(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(+)-1-Amino-1-phenylethan, (R)-(+)-1-Phenylethylamin, (R)-(+)-α-Phenylethylamin, (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
77880-10ML
77880-250ML
77880-50ML
SIAL77880-10MLEA
56.3
EUR
SIAL77880-10ML
SIAL77880-250ML
SIAL77880-50ML
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121.18 g/mol Siedepunkt: 180 Schmelzpunkt: 32,5 Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064405 CAS-Nummer: 3886-69-9 EINECS: 223-423-4 Merck Index: 12,06106 |