(S)-(-)-α-Methylbenzylamin 99+%, (99% ee)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: (S)-(-)-1-Phenylethylamin, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethan, (S)-(-)-α-Phenylethylamin

151830250 151831000 151835000
ACRO151830250EA 43.7 EUR
ACRO151830250 ACRO151831000 ACRO151835000
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin 99+%, (99% ee)
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 187…189 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.94 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064406
CAS-Nummer: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06106

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR