(S)-(-)-α-Methylbenzylamin für die Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethan, (S)-(-)-α-Phenylethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07047.0025
8.07047.0250
8.07047.0010
8.07047.0025EA
61.4
EUR
8.07047.0025
8.07047.0250
8.07047.0010
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin für die Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064406 CAS-Nummer: 2627-86-3 EINECS: 220-098-0 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II Merck Index: 12,06106 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 42 g/l (20 °C) |
Melting Point | -10 °C |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 187 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 71 °C |
Refractive Index | 1.5259 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.95 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 355 °C |