(S)-(-)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(-)-1-Phenylethylamin, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethan, (S)-(-)-α-Phenylethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115568-100G 115568-25G
SIAL115568-100GEA 139 EUR
SIAL115568-100G SIAL115568-25G
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064406
CAS-Nummer: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
Merck Index: 12,06106