(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(+)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)benzol, (R)-(+)-β-Methyl-β-phenethylalkohol
L13999.03
L13999.MD
L13999.03EA
189
EUR
L13999.03
L13999.MD
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol ≥98%
(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 19141-40-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 220°
Optical Rotation: 18° (neat)
MDL No.: MFCD00145206
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 220 °C Dichte: 0,975 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145206 CAS-Nummer: 19141-40-3 |